Print…
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309144-1G OR309144-250MG
APOSOR309144-1GEA 387 EUR
APOSOR309144-1G APOSOR309144-250MG
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17214728
Número CAS: 569660-89-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III