Print…
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309142-1G OR309142-5G
APOSOR309142-1GEA 0 EUR
APOSOR309142-1G APOSOR309142-5G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 47…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752478
Número CAS: 939793-16-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III