Print…
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309124-1G OR309124-250MG OR309124-5G
APOSOR309124-1GEA 77 EUR
APOSOR309124-1G APOSOR309124-250MG APOSOR309124-5G
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11035887
Número CAS: 240401-27-8