Print…
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309119-1G OR309119-500MG
APOSOR309119-1GEA 336 EUR
APOSOR309119-1G APOSOR309119-500MG
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498695
Número CAS: 171361-65-2