Print…
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309075-1G OR309075-250MG
APOSOR309075-1GEA 109 EUR
APOSOR309075-1G APOSOR309075-250MG
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Fórmula: C₇H₁₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14702522
Número CAS: 1158098-73-7