Print…
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
OR309068-100G OR309068-25G OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA 48 EUR
APOSOR309068-100G APOSOR309068-25G APOSOR309068-500G
3-Methyl-3-oxetanemethanol
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010273
Número CAS: 3143-02-0