Print…
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 26.1 EUR
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Fórmula: C₅H₉BrO
Peso Molecular: 165.04 g/mol
Ponto de ebulição: 162 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02684290
Número CAS: 78385-26-9