Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylic acid
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 63.8 EUR
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861756
Número CAS: 159749-28-7