Print…
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR309032-1G OR309032-250MG
APOSOR309032-1GEA 505 EUR
APOSOR309032-1G APOSOR309032-250MG
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08544502
Número CAS: 939760-37-9