Print…
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309026-100G OR309026-25G OR309026-5G
APOSOR309026-100GEA 590 EUR
APOSOR309026-100G APOSOR309026-25G APOSOR309026-5G
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
1-Benzylazetidin-3-ol
Fórmula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00963607
Número CAS: 54881-13-9