Print…
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-Azetidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
OR309015-1G OR309015-10G OR309015-5G
APOSOR309015-1GEA 88.6 EUR
APOSOR309015-1G APOSOR309015-10G APOSOR309015-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321011
Número CAS: 51077-14-6