Print…
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30885-1G OR30885-500MG
APOSOR30885-1GEA 0 EUR
APOSOR30885-1G APOSOR30885-500MG
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11869763
Número CAS: 1001906-63-3