Print…
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 150 EUR
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina 98%
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002063
Número CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II