Print…
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30825-5G OR30825-10G OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30825-5G APOSOR30825-10G APOSOR30825-25G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 282 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011558
Número CAS: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5