Print…
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, Piperidine-4-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
OR30822-1G OR30822-10G OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30822-1G APOSOR30822-10G APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₆H₃₀BNO₄
Peso Molecular: 311.2247 g/mol
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09997792
Número CAS: 1048970-17-7