Print…
Dihydrofuran-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30821-1G OR30821-250MG OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA 0 EUR
APOSOR30821-1G APOSOR30821-250MG APOSOR30821-10G
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dihydrofuran-3(2H)-one
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 139…140 °C
Densidade: 1,1124 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07778393
Número CAS: 22929-52-8