Print…
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308170-1G OR308170-5G
APOSOR308170-1GEA 0 EUR
APOSOR308170-1G APOSOR308170-5G
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17167182
Número CAS: 937063-34-8