Print…
(R)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308168-1G OR308168-250MG
APOSOR308168-1GEA 0 EUR
APOSOR308168-1G APOSOR308168-250MG
(R)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
(R)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052541
Número CAS: 1436436-17-7