Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR308153-1G
OR308153-5G
OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA
0
EUR
APOSOR308153-1G
APOSOR308153-5G
APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula:
C₅H₁₀ClNO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06410629 Número CAS: 878010-24-3 |