Print…
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308151-1G OR308151-5G
APOSOR308151-1GEA 0 EUR
APOSOR308151-1G APOSOR308151-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260604
Número CAS: 884512-77-0