Print…
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308148-1G OR308148-5G
APOSOR308148-1GEA 0 EUR
APOSOR308148-1G APOSOR308148-5G
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260605
Número CAS: 135065-71-3