Print…
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3R)-3-(Methylamino)pyrrolidine, 3-BOC protected
OR308136-1G OR308136-5G
APOSOR308136-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308136-1G APOSOR308136-5G
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 200.2800 g/mol
Ponto de ebulição: 268 °C
Ponto de Fusão: 30…35 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09263387
Número CAS: 392338-15-7