Print…
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR308126-1G OR308126-250MG
APOSOR308126-1GEA 59.6 EUR
APOSOR308126-1G APOSOR308126-250MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12547468
Número CAS: 218594-79-7