Print…
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate, 3-Amino-3-methylpiperidine, 3-BOC protected
OR308123-1G OR308123-5G
APOSOR308123-1GEA 58 EUR
APOSOR308123-1G APOSOR308123-5G
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214.305 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13194151
Número CAS: 169750-96-3