1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308122-1G
OR308122-5G
APOSOR308122-1GEA
91.5
EUR
APOSOR308122-1G
APOSOR308122-5G
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Fórmula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03265497 Número CAS: 343788-69-2 |