Print…
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR308111-100MG OR308111-1G OR308111-250MG
APOSOR308111-100MGEA 58 EUR
APOSOR308111-100MG APOSOR308111-1G APOSOR308111-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234738
Número CAS: 885270-86-0