Print…
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR30811-1G OR30811-250MG
APOSOR30811-1GEA 116 EUR
APOSOR30811-1G APOSOR30811-250MG
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085758
Número CAS: 182491-21-0