Print…
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid, 2-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
OR308108-1G OR308108-250MG
APOSOR308108-1GEA 597 EUR
APOSOR308108-1G APOSOR308108-250MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester 97%
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17016194
Número CAS: 1211526-53-2