Print…
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR308103-1G OR308103-5G
APOSOR308103-1GEA 184 EUR
APOSOR308103-1G APOSOR308103-5G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100969
Número CAS: 183616-18-4