Print…
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308101-1G OR308101-5G
APOSOR308101-1GEA 63.8 EUR
APOSOR308101-1G APOSOR308101-5G
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08705859
Número CAS: 194788-10-8