Print…
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR308100-1G OR308100-5G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 43.5 EUR
APOSOR308100-1G APOSOR308100-5G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 120 °C/10mmHg
Densidade: 1,0727 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09758972
Número CAS: 17205-02-6