Print…
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 89.9 EUR
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 186.26 g/mol
Ponto de Fusão: 111…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11099896
Número CAS: 1212395-34-0