Print…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308082-1G OR308082-500MG OR308082-5G
APOSOR308082-1GEA 725 EUR
APOSOR308082-1G APOSOR308082-500MG APOSOR308082-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18803553
Número CAS: 933728-33-7