Print…
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR308081-1G OR308081-5G
APOSOR308081-1GEA 112 EUR
APOSOR308081-1G APOSOR308081-5G
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07376943
Número CAS: 933708-92-0