Print…
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308080-1G OR308080-250MG OR308080-5G
APOSOR308080-1GEA 741 EUR
APOSOR308080-1G APOSOR308080-250MG APOSOR308080-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044772
Número CAS: 769109-13-9