Print…
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 0 EUR
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772093
Número CAS: 1030377-21-9