Print…
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR308068-1G OR308068-5G OR308068-10G
APOSOR308068-1GEA 36.4 EUR
APOSOR308068-1G APOSOR308068-5G APOSOR308068-10G
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115326
Número CAS: 314741-39-4