Print…
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 85.7 EUR
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059264
Número CAS: 915411-02-8