Print…
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR308052-1G OR308052-5G
APOSOR308052-1GEA 0 EUR
APOSOR308052-1G APOSOR308052-5G
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059267
Número CAS: 885618-33-7