Print…
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308047-10G OR308047-5G OR308047-25G
APOSOR308047-10GEA 183 EUR
APOSOR308047-10G APOSOR308047-5G APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Fórmula: C7H4BrClN2
Ponto de Fusão: 214…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09880132
Número CAS: 1000340-39-5