Print…
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308021-1G OR308021-5G
APOSOR308021-1GEA 0 EUR
APOSOR308021-1G APOSOR308021-5G
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Fórmula: C4H10ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100994
Número CAS: 124668-46-8