Print…
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR308015-1G OR308015-5G
APOSOR308015-1GEA 130 EUR
APOSOR308015-1G APOSOR308015-5G
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12408556
Número CAS: 1158758-77-0