Print…
3-Amino-3-methyloxetane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methyloxetan-3-amine, 3-Methyl-3-oxetanamine
OR308009-1G OR308009-5G
APOSOR308009-1GEA 111 EUR
APOSOR308009-1G APOSOR308009-5G
3-Amino-3-methyloxetane 97%
3-Amino-3-methyloxetane
Fórmula: C₄H₉NO
Peso Molecular: 87.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111713
Número CAS: 874473-14-0