Print…
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307997-1G OR307997-5G
APOSOR307997-1GEA 310 EUR
APOSOR307997-1G APOSOR307997-5G
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787799
Número CAS: 948294-45-9