Print…
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(+)-Isopropanolamina
OR30797-25G OR30797-5G OR30797-1G
APOSOR30797-25GEA 75.4 EUR
APOSOR30797-25G APOSOR30797-5G APOSOR30797-1G
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98%
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 160 °C
Ponto de Fusão: 19…26 °C
Densidade: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064429
Número CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8 II