Print…
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307968-1G OR307968-5G
APOSOR307968-1GEA 177 EUR
APOSOR307968-1G APOSOR307968-5G
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 181950-53-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III