Print…
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 301 EUR
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 352205-97-1