Print…
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307958-1G OR307958-250MG
APOSOR307958-1GEA 348 EUR
APOSOR307958-1G APOSOR307958-250MG
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08754055
Número CAS: 657391-86-1