Print…
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307952-1G OR307952-5G
APOSOR307952-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307952-1G APOSOR307952-5G
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
4-Amino-7-chloroquinoline
Fórmula: C₉H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 143…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00828822
Número CAS: 1198-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III