Print…
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307936-1G OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA 128 EUR
APOSOR307936-1G APOSOR307936-250MG
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
4,8-Dichloro-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇Cl₂N
Ponto de Fusão: 86…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 75896-69-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III